Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette controller, PIPETBOY pro
Pipette controller, PIPETBOY pro
PIPETBOY pro, Modrá
Katalogové číslo 612-3717
Dodavatel:   INTEGRA Biosciences
Pipette controller, PIPETBOY pro
Katalogové číslo 612-3717
Dodavatel:  INTEGRA Biosciences
Pipette controller, PIPETBOY pro
Pipette controller, PIPETBOY pro
PIPETBOY pro, Modrá
Price
14 780,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Pipette controller for glass and plastic pipettes from 1 to 100 ml.
  • Extra light, ergonomic pipette controller (190 g)
  • Very accurate pipetting by applying variable finger pressure on the pipette triggers
  • Maximum pipetting speed: 12 ml/s; adjustable pipetting speed: 2 to 12 ml/s
  • Integrated LED provides an optimal illumination of the area around the pipette, ensuring accurate pipetting and prevents eye strain
  • High quality NiMH batteries (standard AAA type) give an average of 4000 25 ml aspiration and dispensing cycles
  • Charge indicator light (red: charging needed / green: connected to current)
Ordering information: Supplied complete with 0,45 µm spare sterile filter, two batteries, mains adapter and wall mount. Additional filters (0,2 and 0,45 µm) can be ordered separately.
Documents
Specifikace
  • Barevný kód:
    Modrá
  • Popis:
    PIPETBOY pro
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Spare filter, sterile, 0,45 μm
    Spare filter, sterile, 0,45 μm
    612-0925
    13
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 501,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Charging station for PIPETBOY pro
    Charging station for PIPETBOY pro
    612-3718
    19
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 740,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Spare filter, sterile, 0,2 μm
    Spare filter, sterile, 0,2 μm
    INTG156608
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 223,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Wall holder for PIPETBOY pro
    Wall holder for PIPETBOY pro
    INTG156708
    14
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 419,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Spare filter, non sterile, 0,2 μm
    Spare filter, non sterile, 0,2 μm
    INTG156607
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 152,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nesterilní filtr 0,45 µm
    Nesterilní filtr 0,45 µm
    613-4432
    12
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 129,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Stand for PIPETBOY (acu, pro, comfort) and VACUBOY
    Stand for PIPETBOY (acu, pro, comfort) and VACUBOY
    INTG155065
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 550,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Pipette mount, silicone, for holding the pipette in the nose piece
    Pipette mount, silicone, for holding the pipette in the nose piece
    612-0922
    35
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 379,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Mains adapter, EU-plug, 100 - 240 V, 50/60 Hz
    Mains adapter, EU-plug, 100 - 240 V, 50/60 Hz
    613-5323
    16
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 270,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Battery set, incl. 2 AAA batteries (NiMH, 1,2 V)
    Battery set, incl. 2 AAA batteries (NiMH, 1,2 V)
    613-4440
    20
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 1 030,00 Kč