Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round, PP
04, Bucket with plastic handle, not UN-approved, Bílá, 2,0 L, 179 mm, 132 mm
Katalogové číslo RIXIU-7S-1001-020K
Buckets, Round, PP
Katalogové číslo RIXIU-7S-1001-020K
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
04, Bucket with plastic handle, not UN-approved, Bílá, 2,0 L, 179 mm, 132 mm
Price
17 800,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 120 KS
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
  • With or without UN approval
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Specifikace
  • Kapacita:
    2,0 L
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Bucket with plastic handle, not UN-approved
  • Výška:
    132 mm
  • Sekvence:
    04
  • Ø:
    179 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lever lid for 2,5 L bucket, PP, water proof
    Lever lid for 2,5 L bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-025
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 43,80 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lever lid, for 5 L bucket, PP, water proof
    Lever lid, for 5 L bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-050
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 53,90 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lever lid for 10 L bucket, PP, water proof
    Lever lid for 10 L bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-100
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 48 KS - 2 640,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lid for 15 l bucket, oval, PP
    Lid for 15 l bucket, oval, PP
    RIXI8-7200-180
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 36 KS - 3 170,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-018
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 180 KS - 6 710,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-010
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 415,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-006
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 435 KS - 6 780,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-210
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 15 KS - 1 630,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-300
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 1 660,00 Kč