Orders LinkContactUsLinkComponent
Maintenance solutions for electrodes
01, InLab® storage solution for pH and ORP electrodes, 250 ml, 1
Katalogové číslo METT30111142
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Maintenance solutions for electrodes
Katalogové číslo METT30111142
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Číslo CAS:  
Maintenance solutions for electrodes
01, InLab® storage solution for pH and ORP electrodes, 250 ml, 1
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
909,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1
  • Popis:
    InLab® storage solution for pH and ORP electrodes, 250 ml
  • Sekvence:
    01
Specifikace