Orders LinkContactUsLinkComponent
Lead-zinc ore, reference standard, NCS
Lead-zinc ore, reference standard, NCS
02, Lead-zinc ore, 50 g
Katalogové číslo PROONCSDC29114
Lead-zinc ore, reference standard, NCS
Katalogové číslo PROONCSDC29114
Číslo CAS:  
Lead-zinc ore, reference standard, NCS
02, Lead-zinc ore, 50 g
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
10 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 g
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    50 g
  • Popis:
    Lead-zinc ore
  • Sekvence:
    02