Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
03, Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml, 250 mL
Katalogové číslo HACHLZW9500.99
Dodavatel:   Hach
Electrolyte solutions
Katalogové číslo HACHLZW9500.99
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
03, Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml, 250 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
906,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    250 mL
  • Popis:
    Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml
  • Sekvence:
    03