Pasteur pipettes
16, Long, 6 ml, 48 µl, 230 mm, -, 400/inner pack, 2400/carton
Katalogové číslo GREI702370_2400
Dodavatel: Greiner Bio-One
Přejít na:
Product Details & Documents
These pipettes are made from PE.
Specifikace
- Balené:400/inner pack, 2400/carton
- Sterilní:-
- Kapacita:6 ml
- Popis:Long
- Délka:230 mm
- Sekvence:16
- Objem kapky:48 µl