Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, NIST/DIN
pH buffer solutions, NIST/DIN
02, NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml, 4,006, 1
Katalogové číslo METT30111136
Dodavatel:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions, NIST/DIN
Katalogové číslo METT30111136
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Číslo CAS:  
pH buffer solutions, NIST/DIN
02, NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml, 4,006, 1
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision.
A detailed test certificate is available for every bottle and guarantees the tested values and traceability.
 : NIST traceable.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1
  • Popis:
    NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml
  • Sekvence:
    02
  • Hodnota pH:
    4,006
Specifikace