Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
34, Thermal HL60, −60...+250 °C, 142 °C, 124 °C, Průhledná, 5 L
Katalogové číslo 461-0878
Dodavatel:   JULABO GmbH
Bath fluids
Katalogové číslo 461-0878
Dodavatel:  JULABO GmbH
Číslo CAS:  
Bath fluids
Bath fluids
34, Thermal HL60, −60...+250 °C, 142 °C, 124 °C, Průhledná, 5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
11 540,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
Bath fluids have been carefully selected and proven in long-term service. They are suitable for use with heating and refrigerated circulators whenever water cannot be employed as bath fluid. The choice of bath fluid is critical for best results in temperature control and operation of the circulator.
  • Low toxicity and almost odourless
  • High stability and good thermal conductivity
  • Low viscosity and low corrosiveness
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 L
  • Barva:
    Průhledná
  • Sekvence:
    34
  • Bod hoření:
    142 °C
  • Bod vzplanutí:
    124 °C
  • Teplotní rozsah:
    −60...+250 °C
  • Typ:
    Thermal HL60