Úložné sáčky
01, Food storage bag, 150×200 mm
Katalogové číslo HKPK100078
Dodavatel: HK PACK KRAUTSCHEID
Přejít na:
Product Details & Documents
Průhledné LDPE sáčky, ideální pro skladování a ochranu potravin a malých náhradních dílů všeho druhu.
- Bezpečnost potravin je zajištěna
- Flexibilní a odolné proti roztržení
- Mrazuvzdorné od 50 μ a tepelně odolné do 80 °C
:
:
:
:
:
Specifikace
- Popis:Food storage bag
- Rozměry:150×200 mm
- Sekvence:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



