Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
05, 5 ml, 75 mm, 13 mm, PS, Cylindrical
Katalogové číslo 212-0684
Dodavatel:   KARTELL
Test tubes
Katalogové číslo 212-0684
Dodavatel:  KARTELL
Test tubes
Test tubes
05, 5 ml, 75 mm, 13 mm, PS, Cylindrical
Přejít na:
Price
4 710,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 4.000 KS
Product Details & Documents
PS, transparent or PP, translucent.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    13 mm
  • Type:
    Cylindrical
  • Kapacita:
    5 ml
  • Délka:
    75 mm
  • Materiál:
    PS
  • Sekvence:
    05