Methylenová modř solution
5043, 3×1 l, 3
Dodavatel: VWR Chemicals
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
- Číslo CAS:61-73-4
- Vzorec:C₁₆H₁₈ClN₃S
- MDL číslo:MFCD00150008
- Molecular Weight:319.86
- :Density: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže911490ZA_METHYLENE BLUE SOLUTION_ISO 11133_rev1.pdf 911490ZAMP_METHYLENE BLUE SOLUTION_ISO 11133_rev1.pdf
spec_VWRC911490ZA
Specifikace produktu
VWR Microbiology
Produktová literatura
Specifikace
Specifikace
- Bal.:3
- Sekvence:5043
- Pk Info:3×1 l