Kryštálová violeť solution
5043, 3×1 l, 3
Dodavatel: VWR Chemicals
Přejít na:
Product Details & Documents
Primary stain for Gram staining
Synonyma: CI 42555
- Číslo CAS:548-62-9
- Vzorec:C₂₅H₃₀ClN₃
- MDL číslo:MFCD00011750
- Molecular Weight:407.99
- :Density: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže911517ZA_VIOLET CRYSTAL SOLUTION_ISO 11133_rev1.pdf 911517ZAMP_VIOLET CRYSTAL SOLUTION_ISO 11133_rev1.pdf
spec_VWRC911517ZA
Specifikace produktu
VWR Microbiology
Produktová literatura
Specifikace
Specifikace
- Bal.:3
- Sekvence:5043
- Pk Info:3×1 l