Orders LinkContactUsLinkComponent
Squared bossheads
01, Nerezová ocel 18/10, 12 - 13 × 12 - 13 mm
Katalogové číslo BOCHB08599125
Dodavatel:   BOCHEM
Squared bossheads
Katalogové číslo BOCHB08599125
Dodavatel:  BOCHEM
Squared bossheads
Squared bossheads
01, Nerezová ocel 18/10, 12 - 13 × 12 - 13 mm
Přejít na:
Price
1 210,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Squared bossheads with hexagon socket screws.
  • Made from 18/10 stainless steel or aluminium (laboral)
  • Angle: 90°
Specifikace
  • Materiál:
    Nerezová ocel 18/10
  • Sekvence:
    01
  • Pro tyč Ø:
    12 - 13 × 12 - 13 mm