Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards
02, Conductivity standard solution, 147 µS/cm, 250 mL
Katalogové číslo HACHLZW9700.99
Dodavatel:   Hach
Conductivity standards
Katalogové číslo HACHLZW9700.99
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Conductivity standards
Conductivity standards
02, Conductivity standard solution, 147 µS/cm, 250 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
782,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 mL
Product Details & Documents
The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    250 mL
  • Popis:
    Conductivity standard solution
  • Sekvence:
    02
  • Vodivost:
    147 µS/cm
Specifikace