Halogen bulbs
05, Quartz halogen bulb, 12 V, 100 W
Katalogové číslo 630-2568
Dodavatel: MOTIC
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Popis:Quartz halogen bulb
- Sekvence:05
- Napájení:100 W
- Napětí:12 V