Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bulbs
Dropping bulbs
05, Bulb, natural latex, 10 ml, Červený
Katalogové číslo 612-5453
Dodavatel:   DEUTSCH NEUMANN
Dropping bulbs
Katalogové číslo 612-5453
Dodavatel:  DEUTSCH NEUMANN
Dropping bulbs
Dropping bulbs
05, Bulb, natural latex, 10 ml, Červený
Přejít na:
Price
683,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 3 KS
Product Details & Documents
Latex, silicone or latex/styrene-butadiene.
  • Available in different materials and colours
Specifikace
  • Kapacita:
    10 ml
  • Barva:
    Červený
  • Popis:
    Bulb, natural latex
  • Sekvence:
    05