Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bulbs
Dropping bulbs
04, Bulb, natural latex, 5 ml, Červený
Catalog # 612-5452
Supplier:   DEUTSCH NEUMANN
Dropping bulbs
Catalog # 612-5452
Supplier:  DEUTSCH NEUMANN
Dropping bulbs
Dropping bulbs
04, Bulb, natural latex, 5 ml, Červený
Přejít na:
Price
857,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Latex, silicone or latex/styrene-butadiene.
  • Available in different materials and colours
Specifikace
  • Kapacita:
    5 ml
  • Barva:
    Červený
  • Popis:
    Bulb, natural latex
  • Sekvence:
    04