Orders LinkContactUsLinkComponent
COLOUR A BUFFER SOLUTION 1 * 2,5 L
COLOUR A BUFFER SOLUTION 1 * 2,5 L
Katalogové číslo REGECABS25
Dodavatel:   REAGECON
COLOUR A BUFFER SOLUTION 1 * 2,5 L
Katalogové číslo REGECABS25
Dodavatel:  REAGECON
COLOUR A BUFFER SOLUTION 1 * 2,5 L
Price
8 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2,5 L