Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex tests
Latex tests
29, Shigella flexneri Poly 1-6, 2 mL
Katalogové číslo OXOIR30163801
Latex tests
Katalogové číslo OXOIR30163801
Číslo CAS:  
Latex tests
29, Shigella flexneri Poly 1-6, 2 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 330,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    2 mL
  • Popis:
    Shigella flexneri Poly 1-6
  • Sekvence:
    29
Specifikace