Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps
Screw caps
01, Caps, PP, white, LDPE foam lined, 24-410
Katalogové číslo EPSC067-2410WBP
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   EP SCIENTIFIC
Screw caps
Katalogové číslo EPSC067-2410WBP
Dodavatel:  EP SCIENTIFIC
   Low Manufacturing Impact
Screw caps
Screw caps
01, Caps, PP, white, LDPE foam lined, 24-410
Přejít na:
Price
4 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 KS
Product Details & Documents
LDPE-lined white caps.
  • For general-purpose HDPE bulk separate containers
  • Same high quality caps used on certified HDPE environmental sample containers
Informace pro objednávání: Bottles sold separately (IR013-series and IR012-series).
Specifikace
  • Závit:
    24-410
  • Popis:
    Caps, PP, white, LDPE foam lined
  • Sekvence:
    01
  • Cat. No.:
    EPSC067-2410WBP
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact