Orders LinkContactUsLinkComponent
Preprinted labels
Preprinted labels
02, Colour-coded dot labels, Papír, Červený
Katalogové číslo EPSC503-0005
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   EP SCIENTIFIC
Preprinted labels
Katalogové číslo EPSC503-0005
Dodavatel:  EP SCIENTIFIC
   Low Manufacturing Impact
Preprinted labels
Preprinted labels
02, Colour-coded dot labels, Papír, Červený
Přejít na:
Price
6 420,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Label is colour-coded with the chemical preservative type for quick reference and safe handling. Sticks securely to plastic or glass sample containers. Provides easy sample aliquot identification and enhances safe handling information visibility.
Specifikace
  • Barva:
    Červený
  • Popis:
    Colour-coded dot labels
  • Materiál:
    Papír
  • Sekvence:
    02
  • Cat. No.:
    EPSC503-0005
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact