Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable filters, Optimizer®
Disposable filters, Optimizer®
14, DPR-L disposable filter with 9,53 mm connection, 6,35 mm vent/drain flaretek fittings, Ø×L: 69×169 mm, 0,01 µm, 2500 cm²
Katalogové číslo ENTECWNT3L0F1
Dodavatel:   ENTEGRIS
Disposable filters, Optimizer®
Katalogové číslo ENTECWNT3L0F1
Dodavatel:  ENTEGRIS
Disposable filters, Optimizer®
14, DPR-L disposable filter with 9,53 mm connection, 6,35 mm vent/drain flaretek fittings, Ø×L: 69×169 mm, 0,01 µm, 2500 cm²
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Photochemical filter with superior contaminant retention and low hold-up volume performance in sub-10 to 180 nm technology nodes.
Specifikace
  • Filtrační plocha:
    2500 cm²
  • Velikost pórů:
    0,01 µm
  • Type:
    DPR-L disposable filter with 9,53 mm connection, 6,35 mm vent/drain flaretek fittings, Ø×L: 69×169 mm
  • Sekvence:
    14