Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex tests
Latex tests
08, Mannitol Salt Agar (Ep/Usp/Jp/Bp), 500 g
Katalogové číslo OXOIR453902
Latex tests
Katalogové číslo OXOIR453902
Číslo CAS:  
Latex tests
08, Mannitol Salt Agar (Ep/Usp/Jp/Bp), 500 g
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    500 g
  • Popis:
    Mannitol Salt Agar (Ep/Usp/Jp/Bp)
  • Sekvence:
    08