Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
0,75 ml, 50 mm, 6 mm, 0,7 mm
Katalogové číslo MARI3700406
Dodavatel:   MARIENFELD
Test tubes, Durham
Katalogové číslo MARI3700406
Dodavatel:  MARIENFELD
Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
0,75 ml, 50 mm, 6 mm, 0,7 mm
Přejít na:
Price
1 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 350 KS
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    6 mm
  • Tloušťka stěny:
    0,7 mm
  • Kapacita:
    0,75 ml
  • Délka:
    50 mm