Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
06, −20...+150 °C, 1,0 °C, 380 mm, Red, Total
Katalogové číslo SCNL64340
Dodavatel:   Ludwig Schneider
Precision thermometers
Katalogové číslo SCNL64340
Dodavatel:  Ludwig Schneider
Precision thermometers
Precision thermometers
06, −20...+150 °C, 1,0 °C, 380 mm, Red, Total
Přejít na:
Price
735,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Precision thermometer, round, white back capillary form, red filling, stem type.
  • With permanent graduation and lettering
  • With serial number and certificate (conformance and accuracy)
 : Single packed in plastic square shucks.
Specifikace
  • Hloubka ponoru:
    Total
  • Délka:
    380 mm
  • Sekvence:
    06
  • Dělení:
    1,0 °C
  • Náplň:
    Red
  • Rozsah:
    −20...+150 °C