Orders LinkContactUsLinkComponent
API precision hydrometers
API precision hydrometers
10, S560 HL-14, 89…101 °API, 0,1 °API, −18…+66 °C, 380 mm
Katalogové číslo SCNL3122045S
Dodavatel:   Ludwig Schneider
API precision hydrometers
Katalogové číslo SCNL3122045S
Dodavatel:  Ludwig Schneider
API precision hydrometers
API precision hydrometers
10, S560 HL-14, 89…101 °API, 0,1 °API, −18…+66 °C, 380 mm
Přejít na:
Price
2 110,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
API precision hydrometers with blue filling thermometer.
Reference temperature: 15,5 °C
Error limit: ±0,1 °API
Certifications: ASTM E2995-14.
Ordering information: A works or DAkkS calibration certificate is available (on request).
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifikace
  • Teplotní rozsah:
    −18…+66 °C
  • Délka:
    380 mm
  • Sekvence:
    10
  • Dělení:
    0,1 °API
  • Model:
    S560 HL-14
  • Rozsah:
    89…101 °API