API precision hydrometers
03, S553 HL-14, 19…31 °API, 0,1 °API, −18…+66 °C, 380 mm
Katalogové číslo SCNL3122038S
Dodavatel: Ludwig Schneider
Přejít na:
Product Details & Documents
API precision hydrometers with blue filling thermometer.
Reference temperature: 15,5 °C
Error limit: ±0,1 °API
Certifications: ASTM E2995-14.
Informace pro objednávání: A works or DAkkS calibration certificate is available (on request).
Balení: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifikace
- Teplotní rozsah:−18…+66 °C
- Délka:380 mm
- Sekvence:03
- Dělení:0,1 °API
- Model:S553 HL-14
- Rozsah:19…31 °API