Orders LinkContactUsLinkComponent
Eyepieces
Eyepieces
103, Widefield eyepiece with diamond analyser, 10× (23 mm)
Katalogové číslo MOTI1101001403371
Dodavatel:   MOTIC
Eyepieces
Katalogové číslo MOTI1101001403371
Dodavatel:  MOTIC
Eyepieces
Eyepieces
103, Widefield eyepiece with diamond analyser, 10× (23 mm)
Přejít na:
Price
3 350,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    10× (23 mm)
  • Popis:
    Widefield eyepiece with diamond analyser
  • Sekvence:
    103