pH Buffers
05, pH buffer, 3,9 M NaCl, 7,00, 6×250 ml, 6
Katalogové číslo METN52004107
Dodavatel: Mettler - Toledo
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:6
- Popis:pH buffer, 3,9 M NaCl
- Sekvence:05
- Pk Info:6×250 ml
- Hodnota pH:7,00