Jars, with lid
40 mm, 25 mm
Katalogové číslo HECH41050004
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Jars, low form, made of glass, with notch and overlapping cover.
Specifikace
- Ø vněj.:40 mm
- Výška:25 mm