Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, DNA loading buffers
Stránka momentálně čelí technickým potížím. Zkuste to prosím později. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.
VWR®, DNA loading buffers
Loading Dye Blue 5X, 5× 1 ml, 1 KIT
Katalogové číslo 733-2575
Dodavatel:   VWR Chemicals
VWR®, DNA loading buffers
Katalogové číslo 733-2575
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
VWR®, DNA loading buffers
VWR®, DNA loading buffers
Loading Dye Blue 5X, 5× 1 ml, 1 KIT
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
These DNA loading dyes are used to load DNA samples to agarose or SDS DNA gels for gel electrophoresis.
Suitable for TAE, TBE, SB and LB electrophoresis buffers.
Certifications: EC Regulation No. 1907/2006 (REACH).
Balení: Each kit contains 5×1 ml.
Upozornení: Store at –20 °C for in vitro use only.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 KIT
  • Popis:
    Loading Dye Blue 5X
  • Pk Info:
    5× 1 ml