Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
08, pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml, 9,21, 250 mL
Katalogové číslo HACHLZW9465.99
Dodavatel:   Hach
pH buffer solutions
Katalogové číslo HACHLZW9465.99
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
08, pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml, 9,21, 250 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    250 mL
  • Popis:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml
  • Sekvence:
    08
  • Hodnota pH:
    9,21