Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, N-Plan Objectives
VWR®, N-Plan Objectives
212, N-plan objektiv (olej/voda), 100×/1,25 mm (i)
Katalogové číslo 630-2009
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectives
Katalogové číslo 630-2009
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectives
VWR®, N-Plan Objectives
212, N-plan objektiv (olej/voda), 100×/1,25 mm (i)
Přejít na:
Price
3 980,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These objectives are ideal for use in the education field and for laboratory routine applications.
IOS N-Plan objectives feature an infinity-corrected optical system.
Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    100×/1,25 mm (i)
  • Popis:
    N-plan objektiv (olej/voda)
  • Sekvence:
    212