Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, N-Plan Objectives
VWR®, N-Plan Objectives
208, Objektiv N-plan, 10×/0,25 mm
Katalogové číslo 630-2005
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectives
Katalogové číslo 630-2005
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectives
VWR®, N-Plan Objectives
208, Objektiv N-plan, 10×/0,25 mm
Přejít na:
Price
1 090,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These objectives are ideal for use in the education field and for laboratory routine applications.
IOS N-Plan objectives feature an infinity-corrected optical system.
Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    10×/0,25 mm
  • Popis:
    Objektiv N-plan
  • Sekvence:
    208