Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Cell Holders
VWR®, Cell Holders
07, Cell holder, test tube holder (ø 8 - 22 mm) (B), for double beam only, UV-6300PC
Katalogové číslo 634-6051
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Cell Holders
Katalogové číslo 634-6051
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Cell Holders
VWR®, Cell Holders
07, Cell holder, test tube holder (ø 8 - 22 mm) (B), for double beam only, UV-6300PC
Přejít na:
Price
6 480,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Určeno pro:
    UV-6300PC
  • Popis:
    Cell holder, test tube holder (ø 8 - 22 mm) (B), for double beam only
  • Sekvence:
    07