Orders LinkContactUsLinkComponent
Fractionating columns, plain, Quickfit®
Fractionating columns, plain, Quickfit®
03, 250 mm, 365 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Katalogové číslo 201-3033
Dodavatel:   SciLabware
Fractionating columns, plain, Quickfit®
Katalogové číslo 201-3033
Dodavatel:  SciLabware
Fractionating columns, plain, Quickfit®
Fractionating columns, plain, Quickfit®
03, 250 mm, 365 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Přejít na:
Price
1 070,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Ground glass joints for dependable performance. Designed for use with various types of column packing e.g. Raschig rings or Fenske helices.
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    24/29 NS
  • Velikost objímky:
    24/29 NS
  • Užitná délka:
    250 mm
  • Sekvence:
    03
  • Celková délka:
    365 mm