Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, HP-PLOT Q
Capillary columns, HP-PLOT Q
10, on 7890/6890 LTM module, Capillary, HP-PLOT Q, 40,00 µm, 0,53 mm, 15 m
Katalogové číslo HEWL19095P-QO3LTM
Dodavatel:   Agilent
Capillary columns, HP-PLOT Q
Katalogové číslo HEWL19095P-QO3LTM
Dodavatel:  Agilent
Capillary columns, HP-PLOT Q
Capillary columns, HP-PLOT Q
10, on 7890/6890 LTM module, Capillary, HP-PLOT Q, 40,00 µm, 0,53 mm, 15 m
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
General purpose columns for solvents, sulfur compounds, oxygenated compounds, C1 to C3 isomers, methane, air/CO, and alkanes upto C12. Ideal for ethane, ethylene and ethyne separation.
  • Improved resolution than conventional packed columns
  • Minimal conditioning time of an hour
Bonded polystyrene-divinylbenzene
Max. temperature: 270/290 °C
Suitable replacement for gas-solid columns.
Specifikace
  • Formát kolony:
    Capillary
  • Tloušťka filmu:
    40,00 µm
  • Ø vnitř.:
    0,53 mm
  • Popis:
    on 7890/6890 LTM module
  • Délka:
    15 m
  • Sekvence:
    10
  • Fáze:
    HP-PLOT Q