General purpose sample storage vials and caps
11, 40,00 ml, 28×95 mm, Jantarová, Ano, Open top, 24-414, PP, Bílá
HEWL5190-4000
: Agilent
- Čepice součástí:Ano
- Materiál uzávěru:PP
- Velikost víčka:24-414
- Ø×H:28×95 mm
- Kapacita:40,00 ml
- Barva:Jantarová
- Sekvence:11
- Typ víčka:Open top
- Barva víčka:Bílá