Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, DB-17
Capillary columns, DB-17
06, on LTM module, Capillary, DB-17, 0,18 µm, 0,18 mm, 20 m
Katalogové číslo HEWL121-1722LTM
Dodavatel:   Agilent
Capillary columns, DB-17
Katalogové číslo HEWL121-1722LTM
Dodavatel:  Agilent
Capillary columns, DB-17
Capillary columns, DB-17
06, on LTM module, Capillary, DB-17, 0,18 µm, 0,18 mm, 20 m
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These columns contain (50%-Phenyl)-methylpolysiloxane. They are excellent for confirmation analysis.
  • Solvent rinsable
  • Mid polarity
  • Equivalent to USP phase G3
  • Bonded and cross-linked
Max. temperature: 40 to 280/300 °C
Specifikace
  • Formát kolony:
    Capillary
  • Tloušťka filmu:
    0,18 µm
  • Ø vnitř.:
    0,18 mm
  • Popis:
    on LTM module
  • Délka:
    20 m
  • Sekvence:
    06
  • Fáze:
    DB-17