Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, GS-CarbonPLOT
Capillary columns, GS-CarbonPLOT
168, 7890/6890 LTM module, Capillary, GS-CarbonPLOT, 3,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Katalogové číslo HEWL115-3133LTM
Dodavatel:   Agilent
Capillary columns, GS-CarbonPLOT
Katalogové číslo HEWL115-3133LTM
Dodavatel:  Agilent
Capillary columns, GS-CarbonPLOT
Capillary columns, GS-CarbonPLOT
168, 7890/6890 LTM module, Capillary, GS-CarbonPLOT, 3,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These columns are ideal for GC/MS.
  • High stability, carbon layer stationary phase
  • Unique selectivity for inorganic and organic gases
  • Extended temperature limit of 360 ºC
  • Retention stability not affected by water
Bonded monolithic carbon layer.
Similar phases: Carbopack, CLOT, Carboxen-1006 PLOT.
Specifikace
  • Formát kolony:
    Capillary
  • Tloušťka filmu:
    3,00 µm
  • Ø vnitř.:
    0,53 mm
  • Popis:
    7890/6890 LTM module
  • Délka:
    30 m
  • Sekvence:
    168
  • Fáze:
    GS-CarbonPLOT