Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
03, Straight, rounded tip (0,8 mm radius), 127 mm
Katalogové číslo ENTEC01-0315
Dodavatel:   ENTEGRIS
Forceps
Katalogové číslo ENTEC01-0315
Dodavatel:  ENTEGRIS
Forceps
03, Straight, rounded tip (0,8 mm radius), 127 mm
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 4 KS
Product Details & Documents
ETFE, white. Durable forceps for substrate handling.
  • Different tip styles available
  • Packaged in protective cases
Specifikace
  • Type:
    Straight, rounded tip (0,8 mm radius)
  • Délka:
    127 mm
  • Sekvence:
    03