Orders LinkContactUsLinkComponent
Bouffant caps, PP
Bouffant caps, PP
05, Modrá, 580 mm
Katalogové číslo 113-9225
Bouffant caps, PP
Katalogové číslo 113-9225
Bouffant caps, PP
Bouffant caps, PP
05, Modrá, 580 mm
Přejít na:
Price
2 230,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Disposable bouffant caps made from non woven PP. Ideal for use in non hazardous environments.
  • Single elastic band
  • Latex-free
  • Soft and comfortable
Weight: 16 to 23 g/m²
Balení: 100 pieces per polybag. 2000 pieces per carton.
Specifikace
  • Ø:
    580 mm
  • Barva:
    Modrá
  • Sekvence:
    05
  • Cat. No.:
    113-9225
  • Aplikace oblečení:
    Medical|Clinical