Accessories
23, Kohout pro regulaci průtoku, pro jednotky s objemem do 25 ml
Katalogové číslo SOCO1.525.546
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCO1.525.546
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
23, Kohout pro regulaci průtoku, pro jednotky s objemem do 25 ml
Přejít na:
Price
2 110,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Kohout pro regulaci průtoku, pro jednotky s objemem do 25 ml
  • Sekvence:
    23