Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter papers for soil analysis
Filter papers for soil analysis
01, 132, 150 mm
Katalogové číslo 516-0776
Dodavatel:   Ahlstrom
Filter papers for soil analysis
Katalogové číslo 516-0776
Dodavatel:  Ahlstrom
Filter papers for soil analysis
Filter papers for soil analysis
01, 132, 150 mm
Přejít na:
Price
498,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
These papers are used to determine the presence of trace elements and nutrients in soil samples to optimise plant growth.
Specifikace
  • Grade/stupeň/jakost:
    132
  • Sekvence:
    01
  • Velikost:
    150 mm
  • Hmotnost:
    80 g/m²
  • Cat. No.:
    516-0776
  • Třída:
    132
  • Rychlost filtrace:
    450 s (Herzberg)