Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter papers for soil analysis
Filter papers for soil analysis
03, 132, 185 mm
Katalogové číslo BINZ146030
Dodavatel:   Ahlstrom
Filter papers for soil analysis
Katalogové číslo BINZ146030
Dodavatel:  Ahlstrom
Filter papers for soil analysis
Filter papers for soil analysis
03, 132, 185 mm
Přejít na:
Price
1 060,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
These papers are used to determine the presence of trace elements and nutrients in soil samples to optimise plant growth.
Specifikace
  • Grade/stupeň/jakost:
    132
  • Sekvence:
    03
  • Velikost:
    185 mm
  • Hmotnost:
    80 g/m²
  • Cat. No.:
    BINZ146030
  • Třída:
    132
  • Rychlost filtrace:
    450 s (Herzberg)