Accessories
19, Výtoková trubice, prodloužená, 150 mm, pro jednotky s objemem 25ml
Katalogové číslo SOCO1.525.150
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCO1.525.150
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
19, Výtoková trubice, prodloužená, 150 mm, pro jednotky s objemem 25ml
Přejít na:
Price
1 920,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Výtoková trubice, prodloužená, 150 mm, pro jednotky s objemem 25ml
  • Sekvence:
    19