Accessories
10, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 40 mm, for 525/ 530 models
Katalogové číslo SOCO1.525.GL40
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCO1.525.GL40
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
10, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 40 mm, for 525/ 530 models
Přejít na:
Price
443,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 40 mm, for 525/ 530 models
  • Sekvence:
    10