Accessories
16, Výtoková trubice, 120 mm, pro jednotky s objemem 50 a 100ml
Katalogové číslo SOCO1.525.121
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCO1.525.121
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
16, Výtoková trubice, 120 mm, pro jednotky s objemem 50 a 100ml
Přejít na:
Price
1 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Výtoková trubice, 120 mm, pro jednotky s objemem 50 a 100ml
  • Sekvence:
    16