Accessories
09, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 38 mm, for 525/ 530 models
Katalogové číslo SOCO1.525.GL38
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCO1.525.GL38
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
09, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 38 mm, for 525/ 530 models
Přejít na:
Price
443,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 38 mm, for 525/ 530 models
  • Sekvence:
    09