Accessories
15, Delivery jet assembly, 120 mm, for 25 ml dispenser
Katalogové číslo SOCO1.525.120
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCO1.525.120
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
15, Delivery jet assembly, 120 mm, for 25 ml dispenser
Přejít na:
Price
1 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Delivery jet assembly, 120 mm, for 25 ml dispenser
  • Sekvence:
    15